Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-TGM3 Sheep polyclonal antibody unconjugated

Dodavatel: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 0.5-1.0 μg/ml; Western Blot: 1.0 μg/ml

Type: Primary
Antigen: TGM3 (transglutaminase 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity:



 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µg 100 µG USBIT8260-16
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Symbol antigenu TGM3
Název antigenu transglutaminase 3
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Sheep
Isotyp IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Čištění purified by immunoaffinity chromatography
Forma lyophilized powder
Skladovací pufr PBSwith 5% trehalose.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství