Chcete se opět přihlásit?
Goat Anti-Mouse IgG Polyclonal Antibody (TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate))
Dodavatel: ImmunoReagents
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
0,5 mg 0,5 mg IMMRIR2024
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu IgG
Název antigenu Immunoglobulin G
Reaktivita Mouse
Spojení TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Secondary
Hostitel Goat
Isotyp IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Imunoprecipitace Yes
Imunofluorescence Yes
Průtoková cytometrie Yes
Koncentrace 1,0 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Formát Purified IgG
Křížová adsorbce No
Imunogen Mouse IgG
Čištění Affinity purified using solid phaseMouse IgG
Forma Lyophilized
Fragment protilátky F(ab')2
Skladovací pufr 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free
Skladovací teplota 2-8 °C
Transportní teplota 2-8 °C
Testované aplikace Immunomicroscopy
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství