Chcete se opět přihlásit?
Anti-Prostate Specific Antigen (PSA) Goat Polyclonal Antibody
Dodavatel: ImmunoReagents
Type: Primary
Antigen: Prostate Specific Antigen (PSA)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
1,0 mg 0,5 mg IMMRIR2118
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu PSA
Název antigenu Prostate Specific Antigen
Reaktivita Prostate Specific Antigen
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Goat
Isotyp IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Imunoprecipitace Yes
Imunofluorescence Yes
Průtoková cytometrie Yes
Synonyma antigenu hK3, KLK2A1, Prostate-specic antigen, Kallikrein 3, Gamma seminoprotein, KLK-3, PSA, Semenogelase, KLK 3, KLK3, Kallikrein related peptidase 3, KLK3_HUMAN, APS, Kallikrein-3, P-30 antigen., Seminin, P30 antigen, Prostate Specic Antigen, P 30 antigen
Koncentrace > 4,5 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Formát Purified IgG
Křížová adsorbce No
Imunogen Human Prostate Specific Antigen (PSA)
Čištění Affinity purified using solid phase Human Prostate Specific Antigen (PSA)
Forma Clear, colorless liquid, 0.2 µm filtered
Skladovací pufr 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Skladovací teplota 2-8 °C
Transportní teplota 2-8 °C
Testované aplikace Fluorescence-Activated Cell Sorting, Immunodiffusion, Labeling
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství