Chcete se opět přihlásit?
Goat Anti-Rabbit IgG Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Dodavatel: ImmunoReagents
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
1,0 mg 1 mg IMMRIR2124
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu IgG
Název antigenu Immunoglobulin G
Reaktivita Rabbit
Spojení AP (Alkaline Phosphatase)
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Secondary
Hostitel Goat
Isotyp IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Imunoprecipitace Yes
Imunofluorescence Yes
Posun gelu Yes
Průtoková cytometrie Yes
Koncentrace 1,50 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Formát Purified IgG
Křížová adsorbce Yes
Imunogen Rabbit IgG
Čištění Affinity purified using solid phaseRabbit IgG
Forma Clear, colorless liquid
Skladovací pufr 30 mM Triethanolamine, pH 7.2, 5 mM Magnesium Chloride, 0.1 mM Zinc Chloride, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free
Skladovací teplota 2-8 °C
Transportní teplota 2-8 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství