Chcete se opět přihlásit?
Goat Anti-Rabbit IgG F(c) Polyclonal Antibody (DyLight® 800)
Dodavatel: ImmunoReagents
Type: Secondary
Antigen: IgG F(c)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 800
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
1,0 mg 1 mg IMMRIR2179
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
TECHNICKÉ ÚDAJE
Symbol antigenu IgG F(c)
Název antigenu Immunoglobulin G
Reaktivita Rabbit
Spojení DyLight® 800
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Secondary
Hostitel Goat
Isotyp IgG
Western Blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Imunoprecipitace Yes
Imunofluorescence Yes
Průtoková cytometrie Yes
Epitop F(c)
Koncentrace 1,0 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Formát Purified IgG
Křížová adsorbce No
Imunogen Rabbit IgG Fc
Čištění Affinity purified using solid phaseRabbit IgG
Forma Lyophilized
Fragment protilátky F(c)
Skladovací pufr 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free
Skladovací teplota 2-8 °C
Transportní teplota 2-8 °C
Testované aplikace Fluoresence ELISA, Fluorescence-Activated Cell Sorting
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství