Tisk…
Tiskárny pro stroje na skleněné nádobí
Dodavatel: Miele
141-0616EA 0 CZK
141-0616 141-0630 141-0413
Tiskárny pro stroje na skleněné nádobí
Tiskárny Document Printers
Tiskárna PRT 100 může být připojena k myčce přes modul RS232 (včetně 141-0413 a 141-0616), což je ideální levné řešení pro malé instalace bez PC nebo pro vstupní software.