Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Média připravená v ampulích
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Níže zobrazený filtr vám umožňuje vyhledat zboží dle podrobnější specifikace. Pro zobrazení výsledku hledání zvolte tlačítko OK. (V rámci rozbalovací nabídky lze najednou vybírat z více kritérií)
SearchResultCount:"13"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  Pall Laboratory
Popis:   Široké rozpětí sterilních ampulí s médiem pro běžné mikrobiologické analýzy v čiirém skle nebo plastových ampulích. Dodávány předměřené pro maximální ...
Dodavatel:  Sartorius
Popis:   These ready to use ampoules are pre-sterilised and contain a membrane filter and pad. They have been specially designed for performing microbiological...
Dodavatel:  Hach
Popis:   Microbiological media in ampoules, Pseudomonas broth, Určeno pro: Pseudomonas
Katalogové číslo: (HACH2428350)
Dodavatel:  Hach
Popis:   Microbiological media in ampoules, m-Green yeast and mold, 2 ml plastic ampule, Určeno pro: Yeast and Moulds
Měrná jednotka:  1 * 50 KS
Dodavatel:  Hach
Popis:   In 24 hours, Hach's m-ColiBlue24® broth give the simultaneous results for total coliforms and E. coli. Hach's ready-to-use media eliminates measuring,...
Dodavatel:  Hach
Popis:   Selectivity: fecal coliform bacteria.
Katalogové číslo: (HACH2277700)
Dodavatel:  Hach
Popis:   Media set is a colorimetric method that is used for determination of total bacteria.
Měrná jednotka:  1 * 3 Tests
Dodavatel:  Hach
Popis:   m-Endo broth detects total coliform bacteria (colonies with a greenish-gold sheen). For potable water samples, confirm with Lauryl Tryptose and Brilli...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 13
  1  2  Další 
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT