PET, vyrobeno z plastu potravinářské kvality s PP uzávěrem.
- sterilizováno zářením
- barevné rozlišení uzávěrů usnadňuje identifikaci konkrétního typu testu
- pojistný kroužek pro zaručení integrity výsledků testu
- kompletní dohledatelnost, na každém štítku je uvedeno číslo šarže a láhve
- zcela recyklovatelné
- průměr uzávěru: 32 mm
Lehké a odolné láhve. Uzávěry s pojistkou chrání hrdlo před nečistotami. Výběr mezi láhvemi s obsahem thiosíranu sodného nebo bez. Láhve se díky čtvercovému tvaru výborně skladují i v omezených prostorách.
Modrý uzávěr: nechlorovaná voda bez thiosíranu sodného.
Červený uzávěr: chlorovaná voda s obsahem thiosíranu sodného 20 mg/L.
Světle modrý uzávěr: chlorovaná voda s obsahem thiosíranu sodného 120 mg/L.