Tisk…
Podnos víceúčelový s přihrádkami
Dodavatel: VWR Collection
VWR®
216-1492EA 2170 CZK
216-1492
Podnos víceúčelový s přihrádkami
Podnosy/Misky/Kelímky Podnosy/misky laboratorní
Plastový modrý tác/podnos s bílou vložkou.
  • určený pro skladování a snadné přenášení vysokého množství vzorků
  • může být umístěn na standardní police chladniček
  • odolný a flexibilní
  • velký integrovaný držák štítku pro jasnou a snadnou identifikaci
  • lze čistit běžnými dezinfekčními a baktericidními prostředky
Pro klinické vzorky. Výborný pro přepravu a skladování běžných laboratorních předmětů. Lehký a pevný. Při použití vložky pojme až 24 nádob na vzorky do průměru 58 mm. Při vyjmutí vložky je možné použít vnější podnos pro skladování nebo přepravu laboratorních produktů. Lze stohovat i s ostatními podnosy.