Tisk…
Filtry stříkačkové
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
514-0068EA 4010 CZK
514-0068 514-0065 514-0069 514-0066 514-0071 514-0070 514-0067
Filtry stříkačkové
Filtry Filtry stříkačkové
Membrána filtru může být vyrobena z PP, PTFE nebo nylonu. Velikost pórů membrány je 0,2 nebo 0,45 µm, volba velikosti závisí na velikosti částic kolony. Pokud jsou větší než 3 μm , použijte membrány s póry 0,45 μm a pokud jsou velikosti 3 μm nebo menší, použijte membrány s póry 0,2 μm.
  • vhodné pro HPLC díky velmi nízké hodnotě extrahovatelných látek
PP membrána: Polyvalentní filtry jsou vhodné pro preparativní oddělování. velmi široká chemická kompatibilita s řadou vodných / organických směsí.
PTFE membrána: PTFE membrány jsou vhodné pro filtraci korozivních plynů a organických rozpouštědel. vvborná chemická ododlnost. vysoká kompatibilita při filtrování agresivních chemikálií.
Nylonová membrána: Univerzální filtry vhodné pro přípravu vodných roztoků nebo roztoků na bázi rozpouštědel. chemicky odolné proti organickým rozpouštědlům, jako jsou estery, zásady nebo alkoholy. odolné proti řadě běžných rozpouštědel, není doporučeno používat s kyselinami >1N nebo halogenovými rozpouštědly.