Toto mobilní zařízení nabízí snadnou implementaci 1D laserového snímání tam, kde jsou rozhodujícími faktory potřeba mobility, náklady nebo velikost zařízení.
- malý a lehký: do kapsy nebo na krk, váží pouze 70 g
- jednoduchá obsluha dvěma tlačítky: snadné držení a používání není nutné zaškolení pro práci se zařízením
- energeticky nezávislá paměť 512 MB je dostatečná pro uložení více než milionu snímků a zaručuje uchování dat - tím je zařízení ideální pro jakékoliv snímání
- snadné intuitivní používání - stačí namířit a snímat, snadné načtení dokonce špinavých a nekvalitních čárových kódů
- díky USB konektivitě je zařízení kompatibilní s jakýmkoliv hostitelským zařízením
Motorola CS30000 je přenosné zařízení pro načítání čárových kódů. Správa dat při dávkovém zpracování je velice jednoduchá. Při připojení k hostiteli může být nasnímaná dávka dat konfigurována k automatickému přenosu do aplikace. Vzhledem k tomu, že načtené údaje jsou uloženy v uživatelsky definovaném ASCII formátu, mohou být snadno využity pro vyplnění objednávkových formulářů, tabulkových editorů a seznamů zásob.
Způsob snímání: SE955 laser, jednopaprskový laser
Paměť: 512MB Flash
Velikost paměti: přes 1 million čárových kódů (UPC s datovým a časovým razítkem)
Baterie: 780 mAh Lithium ion
Životnost baterie: 24 hodin provozu nebo 8,500 snímků (6 snímků za minutu při plném nabití)
ŠxHxV: 49,5×22×86,5 mm
Hmotnost: 70 g (s bateriemi)