Chcete se opět přihlásit?
UPOZORNĚNÍ! Od 28. 4. 2017 změna všech e-mailových adres VWR International s.r.o. - více informací najdete ZDE!
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Sort by:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "Atomizéry"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/13/18989313.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (217-0695)
Dodavatel:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis:   DURAN®, borosilicate glass sprayer.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (552-0031)
Dodavatel:  CAMAG
Popis:   Glass atomiser. Cost efficient alternative for TLC sprayer.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (CAMA022.6530)
Dodavatel:  CAMAG
Popis:   Reagents are atomised into a fine aerosol spray with particles in the range of 0,3 to 10 µm.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (1.08540.0001)
Dodavatel:  Merck
Popis:   The Merck TLC sprayer allows derivatisation reagents to be sprayed homogeneously onto developed chromatograms. It is equipped with two different spray...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 4  z 4