Tisk…
Dehydrated culture media in jars
Dodavatel: VWR, part of Avantor
6012.05000EA 3900 CZK
6012.05000 6001.01125 6001.00900 6134.05000
Dehydrated culture media in jars
Média mikrobiologická Připravená mikrobiologická média Média připravená v sáčcích, prášková
For the preliminary, non selective enrichment of bacteria, particularly pathogenic enterobacteriaceae, from foodstuffs.
  • Convenient, just add water
  • Delivered in jars