Tisk…
Hledali jste: Předkolony a frity
33  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"33"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Avantor
Popis: Avantor® ACE® UHPLC pre-column filters made from stainless steel/PEEK provide protection for all UHPLC columns. They offer ultra-low dispersion for ma...
Dodavatel: Avantor
Popis: These precolumn filters with PEEK body and stainless steel frit provide protection for analytical and microbore columns. They connect directly to the ...
Dodavatel: Avantor
Popis: Placed immediately before the column, the precolumn filter traps particles introduced with the sample. For samples, which may irreversibly absorb onto...
Dodavatel: Avantor
Popis: Frit made of 316 grade stainless steel.
Dodavatel: Avantor
Popis: These cap style frits used to preserve the packaging material within the column itself.
Dodavatel: Avantor
Popis: Avantor® Hichrom, Frits, Přírodní, Porozita: 10 µm, Materiál frity: Nerezová ocel
Katalogové číslo: (7121-05)
Dodavatel: Avantor
Popis: J.T.Baker® BAKERBOND spe™, Frity pro 3ml polypropylenové kolony
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Katalogové číslo: (HICHHI-140)
Dodavatel: Avantor
Popis: Avantor® Hichrom, Preparative frit assembly, Přírodní, Porozita: 2 µm
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Katalogové číslo: (HI-300)
Dodavatel: Avantor
Popis: The frit removal tool is ideal for the removal of frits used in HPLC/LC columns.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Avantor
Popis: J.T.Baker® BAKERBOND®, PTFE frity pro 8 ml skleněné kolony
Katalogové číslo: (HICHHI-1140)
Dodavatel: Avantor
Popis: Avantor® Hichrom, Frit, Porozita: 2 µm, Materiál frity: PEEK
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Bohlender
Popis: These PTFE gas distributors and frits are suitable for steady sparkling of the flowing gas.
Dodavatel: Bohlender
Popis: These frits are made from PTFE.
Dodavatel: MACHEREY-NAGEL
Popis: CHROMABOND®, CHROMABOND® Flash DL 330, PE filter elements, 60,0 mm ID
Katalogové číslo: (MICS49650-005)
Dodavatel: MICROSOLV TECH CORP
Popis: The flter protects columns from particulates and extends the column life-time.
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Dodavatel: VARIAN
Popis: PP frit, are made with high-grade, clean PE for clean extracts.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 33
no targeter for Bottom