Tisk…
Hledali jste: Ventily spínací
6  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Popis: Rheodyne®, 10-32 coned long nut and ferrule set for 7060 switching valve, set includes 7 nuts (1 extra long nut and 6 long nuts) and 7 ferrules, Nerezová ocel
Dodavatel: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Popis: Applicable for sample injection, column switching and sample enrichment applications.
Dodavatel: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Popis: These high pressure actuated valves are designed to be added to an existing instrument or to work optimally with stand-alone lab configurations.
Katalogové číslo: (554-3288)
Dodavatel: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Popis: Combine MX Series II™ modular valves with an instrument currently in use to support complex fluid switching and sample injection needs.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Cytiva
Popis: Range of manual and automated valves to meet a variety of performance requirements. They are designed for biocompatibility and years of reliable servi...
Dodavatel: UPCHURCH SCIENTIFIC
Popis: Upchurch Scientific®, V-101L-60 right angle flow-switching valve, bulkhead version, 1/16" OD tubing, 1,0 mm thru-hole, 6,2 µl swept volume
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom