Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Média připravená v sáčcích, kapalná
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Níže zobrazená nabídka Vám umožňuje vyhledat zboží dle podrobnější specifikace. Pro zobrazení výsledku hledání zvolte tlačítko OK.
SearchResultCount:"10"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Mikrobiologická kultivační média naplněná v sáčcích jsou ideální pro použití všude tam, kde se používají velká množství vzorků.
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Konektor z nerezové oceli, -, Aplikace: Accessory
Dodavatel:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Popis:   Transportbeutel, steril (25x5), 125 ml, Aplikace: Accessory
Dodavatel:  SARTORIUS
Popis:   MPC female coupling body
Dodavatel:  MP Biomedicals
Popis:   YPD broth or agar are used for routine growth of Saccharomyces cerevisiae for molecular biology studies.
Dodavatel:  MP Biomedicals
Popis:   Superbroth is a rich medium with high levels of tryptone and yeast extract used for obtaining high yields of E. coli cells and lambda bacteriop...
Měrná jednotka:  1 * 10 l
Katalogové číslo: (ICNA113046075)
Dodavatel:  MP Biomedicals
Popis:   Terrific broth (TB) has been formulated for optimum growth of Escherichia coli for purposes of strain maintenance, cloning, protein expression....
Měrná jednotka:  1 * 10 l
Dodavatel:  MP Biomedicals
Popis:   Circlegrow® is designed for obtaining rapid growth of E. coli and high yields of plasmid DNA. It extends plasmid production past log phase.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 10
  1  2  Další