Tisk…
Infralampa farmaceutická, Heros
Dodavatel: Vitrum
VITU3010CZEA 17550 CZK
VITU3010CZ
Infralampa farmaceutická, Heros
Osvětlení/Lampy Lampy infračervené
Lékárenská infralampa je určena pro nízkoteplotní rozpouštění masťových a čípkových základů, nebo obdobných látek s nízkou tavící teplotou.
Tavení těchto materiálů se provádí v příslušných miskách, umístěných na kameninovém podstavci lampy. Výškové nastavení tepelného zdroje je možno měnit posouváním po stojanu pomocí závitové růžice a madla. Krajní polohy a přímočaré vedení je zajištěno drážkou s dorazy.
Maximální teplota tání: 80 °C
Délka přívodu: 2 m
Hmotnost: 4,5 kg
Cena zahrnuje instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.