Tisk…
Hledali jste: TLC vyvíjecí komory
5  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: CAMAG
Popis: These flat bottom chamber allow the chromatogram to be developed in a tank atmosphere of partial or complete saturation with solvent vapours. The degr...
Dodavatel: CAMAG
Popis: Twin-trough chambers offer several ways to improve the results of TLC/HPTLC developing techniques.
Katalogové číslo: (552-0273)
Dodavatel: MACHEREY-NAGEL
Popis: TLC vyvíjecí komory, Separating chambers for TLC micro-sets, Ø×H: 63×109 mm
Měrná jednotka: 1 * 4 KS
Dodavatel: CAMAG
Popis: Horizontal developing chambers allows the number of samples to be doubled when compared to a vertical tank. Plates are developed from opposite sides s...
Dodavatel: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Popis: Round shaped chambers made of borosilicate glass.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom