Tisk…
Destičky pro inzerty, PC
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
734-2739EA 7670 CZK
734-2739 734-2717 734-2728 734-2726 734-2715 734-2737 734-2716 734-2738 734-2727 734-2731 734-2720 734-2742 734-2732 734-2721 734-2743 734-2744 734-2722 734-2733 734-2745
Destičky pro inzerty, PC
Mikrodestičky Destičky inzertní a inzerty
PC, sterilní s víkem. Inzerty mají tenkou průsvitnou polykarbonátovou membránu s velikostí pórů od 0,1 do 12,0 μm.
  • ošetřeno pro optimální přichycení buněk
  • dodáno s vloženými inzerty
  • odolné vůči většině fixovacích a barvicích činidel
  • bez obsahu pyrogenů
Rozsah teplot: –20...+50 °C.
Certifikace: ISO 9001, ISO 13485.
Balení: Baleno individuálně v recyklovatelném PET.
Upozornení: Inzerty nelze autoklávovat.