Tisk…
n-Hexan ≥95%, PESTINORM® Supra Trace for organic trace analysis
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.
85389.320EA 3606 CZK
85389.320
n-Hexan ≥95%, PESTINORM® Supra Trace for organic trace analysis
n-Hexan
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Bod varu: 69 °C (1013 hPa)
Bod tání: –94,3 °C
Hustota: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: -22 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009520
CAS číslo: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Obsah (bezvodá substance) Min. 95%
Odparek Max 0,0003%
Zabarvení Max 10 APHA
Voda Max 0,005%
GC/ECD dioxiny, furany & PCB Max 2 ng/l
GC/ECD pesticidy (jako lindan) Max 2 ng/l
GC/NPD pesticidy (jako parathion) Max 5 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB až deca PCB (jako lindan) Max 2 pg/ml
GC/ECD DCM až 1,2,4-TCB (jako TCM) Max 1 ng/l
GC/FID C10 až C40 (jako n-dekan) Max 2 ng/l
GC/MSD C10 až C40 (jako dekan; 30-600amu) Max 2 ng/l
Filtrováno přes filtr o velikosti pórů 0,22 µm, baleno při inertní atmosféře. Vyhovuje
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation