Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-CCL20 Rat Monoclonal Antibody [clone: 4N5F7]

Dodavatel: OriGene
Recommended Dilutions: Western Blot: 0.5μg/ml

Type: Primary
Antigen: CCL20
Clonality: Monoclonal
Clone: 4N5F7
Conjugation: Unconjugated
Epitope: full length
Host: Rat
Isotype:
Reactivity: Mouse



 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 μg 100 µG ORIGTA319570
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Symbol antigenu CCL20
Reaktivita Mouse
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon 4N5F7
Hostitel Rat
Western blot Yes
Epitop full length
Křížová adsorbce No
Imunogen Anti-MIP-3a (RAT) Monoclonal Antibody was produced in rat by repeated immunizations with mature full length recombinant mouse MIP-3a produced in E.coli followed by hybridoma development.
Form Liquid
Skladovací pufr 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2
Skladovací teplota – 20 °C
Transportní teplota –20 °C
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
 

Nový vzhled a obnovený závazek

Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT