Chcete se opět přihlásit?
Anti-STAT5A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F6.F1]
Dodavatel: OriGene
Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000; Western Blot: 1:500-1:2000; Immunochemistry: 20-40 μg/ml; Immunofluorescence: 1:50-1:1000
Type: Primary
Antigen: STAT5A
Clonality: Monoclonal
Clone: 5F6.F1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 μg 100 µG ORIGTA319572
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu STAT5A
Reaktivita Human, Mouse, Rat
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon 5F6.F1
Hostitel Mouse
Western blot Yes
Imunochemie Yes
Imunofluorescence Yes
Modifikace phospho-Tyr694
Křížová adsorbce No
Imunogen Anti-STAT5 phospho Y694 monoclonal antibody was produced by repeated immunizations with a synthetic peptide corresponding to residues surrounding Y694 of mouse STAT5a protein.
Form Liquid
Skladovací pufr 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2
Skladovací teplota – 20 °C
Transportní teplota –20 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT