Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-TG Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H11]

Dodavatel: OriGene
Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000-1:100000; Western Blot: 1:50-1:200; Immunochemistry: 1:50-1:200

Type: Primary
Antigen: TG
Clonality: Monoclonal
Clone: 2H11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat



Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 μg 100 µG ORIGTA319577
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Symbol antigenu TG
Reaktivita Human, Dog, Mouse, Rat
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon 2H11
Hostitel Mouse
Western blot Yes
Křížová adsorbce No
Imunogen This protein A purified monoclonal antibody was produced by repeated immunizations with human thyroglobulin protein.
Forma Liquid
Skladovací pufr 0,02 M Potassium Phosphate, 0,5 M Sodium Chloride, pH 7,2
Skladovací teplota – 20 °C
Transportní teplota –20 °C
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství