Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-TIMP4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9:4-7]

Dodavatel: OriGene
Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 to 1:100000; Western Blot: 1:2000 to 1:10000; Immunochemistry: 5-10μg/ml

Type: Primary
Antigen: TIMP4
Clonality: Monoclonal
Clone: 9:4-7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse



 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 μg 100 µG ORIGTA319578
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Symbol antigenu TIMP4
Reaktivita Human, Mouse
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon 9:4-7
Hostitel Mouse
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Křížová adsorbce No
Imunogen Anti-TIMP4 (MOUSE) Monoclonal Antibody was produced in mouse by repeated immunizations with full legnth human TIMP4 protein followed by hybridoma development.
Form Liquid
Skladovací pufr 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2
Skladovací teplota – 20 °C
Transportní teplota –20 °C
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
 

Nový vzhled a obnovený závazek

Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT