|
|
OBJEDNÁVKA
Produktová specifikace
Symbol antigenu | CD2 |
Reaktivita | Rhesus Monkey, Human, Pig, Chimpanzee, Baboon |
Spojení | Unconjugated |
Klonovalita | Polyclonal |
Druh protilátky | Primary |
Klon | RPA-2.10 |
Hostitel | Mouse |
Western blot | Yes |
ImmunoChemistry | Yes |
Flow cytometry | Yes |
Křížová adsorbce | No |
Čištění | purified by affinity chromatography |
Forma | Liquid |
Skladovací pufr | Aqueous buffer, 0,09% sodium azide, may contain carrier protein/stabilizer |
Skladovací teplota | – 20 °C |
Transportní teplota | –20 °C |
Testované aplikace | Functional Assay |