Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-CD274 Rat Polyclonal Antibody [clone: 1-111A]

Dodavatel: OriGene
Type: Primary
Antigen: CD274
Clonality: Polyclonal
Clone: 1-111A
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype:
Reactivity: Mouse



 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 μg 50 µG ORIGTA320254
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Symbol antigenu CD274
Reaktivita Mouse
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Klon 1-111A
Hostitel Rat
Křížová adsorbce No
Čištění purified by affinity chromatography
Forma Liquid
Skladovací pufr Aqueous buffer, 0,09% sodium azide, may contain carrier protein/stabilizer
Skladovací teplota – 20 °C
Transportní teplota –20 °C
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství