Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-SGPP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Dodavatel: Abgent
Type: Primary
Antigen: SGPP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human




 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Bal. VWR katalogové číslo Množství
400 µl ABGEAP18254A
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Symbol antigenu SGPP2
Název antigenu Sphingosine-1-phosphate phosphatase 2
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Průtoková cytometrie Yes
Synonyma antigenu SPP2
Počet aminokyselin 7 to 33
Identifikační číslo genu 130367
Epitop N-terminal
Koncentrace 0.45
Imunogen This SGPP2 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 7-33 amino acids from the N-terminal region of human SGPP2.
Molekulární hmotnost 44.741 kDa
Čištění Protein A & Peptide affinity purification
Sekvence GLFPAPDEGPREC
Skladovací pufr pH 7,4
Skladovací teplota Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Transportní teplota 4 °C
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství