Chcete se opět přihlásit?
Anti-CHERP Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Abgent
Type: Primary
Antigen: CHERP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Bal. VWR katalogové číslo Množství
400 µl ABGEAP17516B
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu CHERP
Název antigenu Calcium Homeostasis Endoplasmic Reticulum Protein
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Průtoková cytometrie Yes
Synonyma antigenu DAN16, SCAF6, SRA1
Počet aminokyselin 877 to 903
Identifikační číslo genu 10523
Epitop C-terminal
Koncentrace 0.71
Imunogen This CHERP antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 877-903 amino acids from the C-terminal region of human CHERP.
Molekulární hmotnost 103.702 kDa
Čištění Protein A & Peptide affinity purification
Sekvence DPYENYRRNKSYC
Skladovací pufr pH 7,4
Skladovací teplota Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Transportní teplota 4 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství