Chcete se opět přihlásit?
Anti-SUGP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Abgent
Type: Primary
Antigen: SUGP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Bal. VWR katalogové číslo Množství
400 µl ABGEAP16842C
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu SUGP1
Název antigenu SURP and G patch domain containing 1
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Synonyma antigenu F23858, SF4, RBP
Počet aminokyselin 364 to 393
Identifikační číslo genu 57794
Epitop internal
Koncentrace 0.66
Imunogen This SF4 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 364-393 amino acids from the Central region of human SF4.
Molekulární hmotnost 72.471 kDa
Čištění Protein A & Peptide affinity purification
Sekvence VKRKRKSRWGPEEDKC
Skladovací pufr pH 7,4
Skladovací teplota Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Transportní teplota 4 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství