Chcete se opět přihlásit?
Anti-SCUBE3 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Abgent
Type: Primary
Antigen: SCUBE3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Bal. VWR katalogové číslo Množství
400 µl ABGEAP19055C
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu SCUBE3
Název antigenu Signal peptide, CUB domain, EGF-like 3
Reaktivita Human, Mouse
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunofluorescence Yes
Synonyma antigenu CEGF3
Počet aminokyselin 480 to 509
Identifikační číslo genu 222663
Epitop internal
Koncentrace 0.5
Imunogen This SCUBE3 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 480-509 amino acids from the Central region of human SCUBE3.
Molekulární hmotnost 109.282 kDa
Čištění Protein A & Peptide affinity purification
Sekvence HLRNKGKTEEAGRITC
Skladovací pufr pH 7,4
Skladovací teplota Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Transportní teplota 4 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství