Chcete se opět přihlásit?
Anti-DNAJC10 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Abgent
Type: Primary
Antigen: DNAJC10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Bal. VWR katalogové číslo Množství
400 µl ABGEAP18675A
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu DNAJC10
Název antigenu DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 10
Reaktivita Mouse
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Synonyma antigenu PDIA19, MTHr, ERdj5, JPDI
Počet aminokyselin 56 to 82
Identifikační číslo genu 54431
Epitop N-terminal
Koncentrace 0.44
Imunogen This DNAJC10 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 56-82 amino acids from the N-terminal region of human DNAJC10.
Molekulární hmotnost 91.08 kDa
Čištění Protein A & Peptide affinity purification
Sekvence PNAHGDFLKINRC
Skladovací pufr pH 7,4
Skladovací teplota Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Transportní teplota 4 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství