Chcete se opět přihlásit?
Anti-TUSC5 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Abgent
Type: Primary
Antigen: TUSC5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Bal. VWR katalogové číslo Množství
400 µl ABGEAP17939C
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu TUSC5
Název antigenu Tumor suppressor candidate 5
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Imunofluorescence Yes
Průtoková cytometrie Yes
Synonyma antigenu IFITMD3, LOST1, DSPB1
Počet aminokyselin 78 to 104
Gene ID 286753
Epitop internal
Koncentrace 0.6
Imunogen This TUSC5 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 78-104 amino acids from the Central region of human TUSC5.
Molekulární hmotnost 19.254 kDa
Čištění Protein A & Peptide affinity purification
Sekvence SYAQDQEAPRDYC
Skladovací pufr pH 7,4
Skladovací teplota Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Transportní teplota 4 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství