Chcete se opět přihlásit?
Anti-NELFCD Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Abgent
Type: Primary
Antigen: NELFCD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Bal. VWR katalogové číslo Množství
400 µl ABGEAP17236B
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu NELFCD
Název antigenu Negative elongation factor complex member C/D
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Synonyma antigenu NELF-C, NELF-D, TH1, TH1L, HSPC130
Počet aminokyselin 548 to 576
Gene ID 51497
Epitop C-terminal
Koncentrace 0.45
Imunogen This TH1L antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 548-576 amino acids from the C-terminal region of human TH1L.
Molekulární hmotnost 66.247 kDa
Čištění Protein A & Peptide affinity purification
Sekvence AGTIKTEGEHDPVTC
Skladovací pufr pH 7,4
Skladovací teplota Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Transportní teplota 4 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství