Chcete se opět přihlásit?
Anti-RHOT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Abgent
Type: Primary
Antigen: RHOT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Bal. VWR katalogové číslo Množství
400 µl ABGEAP18541A
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu RHOT1
Název antigenu Ras Homolog Family Member T1
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Synonyma antigenu ARHT1, MIRO-1, MIRO1
Počet aminokyselin 84 to 110
Identifikační číslo genu 55288
Epitop N-terminal
Koncentrace 0.5
Imunogen This RHOT1 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 84-110 amino acids from the N-terminal region of human RHOT1.
Molekulární hmotnost 70.784 kDa
Čištění Protein A & Peptide affinity purification
Sekvence PLINERTDKDSRC
Skladovací pufr pH 7,4
Skladovací teplota Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Transportní teplota 4 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství