Chcete se opět přihlásit?
Anti-DMRTC2 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Abgent
Type: Primary
Antigen: DMRTC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Bal. VWR katalogové číslo Množství
400 µl ABGEAP13100C
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu DMRTC2
Název antigenu DMRT-like family C2
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunofluorescence Yes
Průtoková cytometrie Yes
Počet aminokyselin 99 to 128
Identifikační číslo genu 63946
Epitop internal
Koncentrace 0.57
Imunogen This DMRTC2 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 99-128 amino acids from the Central region of human DMRTC2.
Molekulární hmotnost 39.124 kDa
Čištění Protein A & Peptide affinity purification
Sekvence RKGTTQPQVPSGKENC
Skladovací pufr pH 7,4
Skladovací teplota Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Transportní teplota 4 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství