Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-PPIL6 Rabbit Polyclonal Antibody

Dodavatel: Abgent
Type: Primary
Antigen: PPIL6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human




 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Bal. VWR katalogové číslo Množství
400 µl ABGEAP17743A
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Symbol antigenu PPIL6
Název antigenu peptidylprolyl isomerase (cyclophilin)-like 6
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Průtoková cytometrie Yes
Synonyma antigenu bA425D10.6, RSPH12, PPIase, dJ919F19.1
Počet aminokyselin 30 to 58
Identifikační číslo genu 285755
Epitop N-terminal
Koncentrace 0.5
Imunogen This PPIL6 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 30-58 amino acids from the N-terminal region of human PPIL6.
Molekulární hmotnost 35.228 kDa
Čištění Protein A & Peptide affinity purification
Sekvence ENLKNNHPSKFEDPC
Skladovací pufr pH 7,4
Skladovací teplota Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Transportní teplota 4 °C
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství