Chcete se opět přihlásit?
Anti-PPAPDC2 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Abgent
Type: Primary
Antigen: PPAPDC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Bal. VWR katalogové číslo Množství
400 µl ABGEAP17641A
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu PPAPDC2
Název antigenu phosphatidic acid phosphatase type 2 domain containing 2
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Průtoková cytometrie Yes
Synonyma antigenu PDP1, bA6J24.6, PSDP
Počet aminokyselin 70 to 96
Gene ID 403313
Epitop N-terminal
Koncentrace 0.85
Imunogen This PPAPDC2 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 70-96 amino acids from the N-terminal region of human PPAPDC2.
Molekulární hmotnost 32.194 kDa
Čištění Protein A & Peptide affinity purification
Sekvence PLPEEDRMDLNPC
Skladovací pufr pH 7,4
Skladovací teplota Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Transportní teplota 4 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství