Chcete se opět přihlásit?
Anti-MMD2 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Abgent
Type: Primary
Antigen: MMD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Bal. VWR katalogové číslo Množství
400 µl ABGEAP18167A
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu MMD2
Název antigenu monocyte to macrophage differentiation-associated 2
Reaktivita Mouse, Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Synonyma antigenu PAQR10
Počet aminokyselin 6 to 35
Identifikační číslo genu 221938
Epitop N-terminal
Koncentrace 1.360
Imunogen This MMD2 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 6-35 amino acids from the N-terminal region of human MMD2.
Molekulární hmotnost 31.264 kDa
Čištění Protein A & Peptide affinity purification
Sekvence RVPAHKRYQPTEYEHC
Skladovací pufr pH 7,4
Skladovací teplota Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Transportní teplota 4 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství