Chcete se opět přihlásit?
Anti-MAFB Mouse Monoclonal Antibody
Dodavatel: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant MAFB.
Type: Primary
Antigen: MAFB
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
Up to 5 Clones 1 ABNOH00009935-M
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu MAFB
Název antigenu v-maf avian musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog B
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Mouse
Western blot Yes
ELISA Yes
Synonyma antigenu KRML, MCTO
Počet aminokyselin 1 to 323
Gene ID 9935
Formát Liquid
Křížová adsorbce No
Imunogen MAFB (NP_005452.2, 1 a.a. ~ 323 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sekvence MAAELSMGPELPTSPLAMEYVNDFDLLKFDVKKEPLGRAERPGRPCTRLQPAGSVSSTPLSTPCSSVPSSPSFSPTEQKTHLEDLYWMASNYQQMNPEALNLTPEDAVEALIGSHPVPQPLQSFDSFRGAHHHHHHHHPHPHHAYPGAGVAHDELGPHAHPHHHHHHQASPPPSSAASPAQQLPTSHPGPGPHATASATAAGGNGSVEDRFSDDQLVSMSVRELNRHLRGFTKDEVIRLKQKRRTLKNRGYAQSCRYKRVQQKHHLENEKTQLIQQVEQLKQEVSRLARERDAYKVKCEKLANSGFREAGSTSDSPSSPEFFL
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství