Chcete se opět přihlásit?
Anti-FGF16 Mouse Monoclonal Antibody
Dodavatel: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant FGF16.
Type: Primary
Antigen: FGF16
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
Up to 5 Clones 1 ABNOH00008823-M
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu FGF16
Název antigenu Fibroblast growth factor 16
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Mouse
Western Blot Yes
ELISA Yes
Synonyma antigenu MF4, FGF-16
Počet aminokyselin 1 to 207
Gene ID 8823
Formát Liquid
Křížová adsorbce No
Imunogen FGF16 (NP_003859.1, 1 a.a. ~ 207 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sekvence MAEVGGVFASLDWDLHGFSSSLGNVPLADSPGFLNERLGQIEGKLQRGSPTDFAHLKGILRRRQLYCRTGFHLEIFPNGTVHGTRHDHSRFGILEFISLAVGLISIRGVDSGLYLGMNERGELYGSKKLTRECVFREQFEENWYNTYASTLYKHSDSERQYYVALNKDGSPREGYRTKRHQKFTHFLPRPVDPSKLPSMSRDLFHYR
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství