Chcete se opět přihlásit?
Anti-BRE Mouse Monoclonal Antibody
Dodavatel: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant BRE.
Type: Primary
Antigen: BRE
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
Up to 5 Clones 1 ABNOH00009577-M
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu BRE
Název antigenu brain and reproductive organ-expressed (TNFRSF1A modulator)
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Mouse
Western blot Yes
ELISA Yes
Synonyma antigenu BRCC45, BRCC4
Počet aminokyselin 1 to 415
Gene ID 9577
Formát Liquid
Křížová adsorbce No
Imunogen BRE (NP_004890.2, 1 a.a. ~ 415 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sekvence MSPEVALNRISPMLSPFISSVVRNGKVGLDATNCLRITDLKSGCTSLTPGPNCDRFKLHIPYAGETLKWDIIFNAQYPELPPDFIFGEDAEFLPDPSALQNLASWNPSNPECLLLVVKELVQQYHQFQCSRLRESSRLMFEYQTLLEEPQYGENMEIYAGKKNNWTGEFSARFLLKLPVDFSNIPTYLLKDVNEDPGEDVALLSVSFEDTEATQVYPKLYLSPRIEHALGGSSALHIPAFPGGGCLIDYVPQVCHLLTNKVQYVIQGYHKRREYIAAFLSHFGTGVVEYDAEGFTKLTLLLMWKDFCFLVHIDLPLFFPRDQPTLTFQSVYHFTNSGQLYSQAQKNYPYSPRWDGNEMAKRAKGCQGSRDACSPWEQVLAFAVAKTGCKLLQPQRNWPSSRGPPWRASEGERTAQ
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství