Chcete se opět přihlásit?
Anti-ERBB4 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ERBB4.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 16 μg/ml
Type: Primary
Antigen: ERBB4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Chicken, Dog, Horse, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rat
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 μg 50 µg ABNOPAB26002
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu ERBB4
Název antigenu Erb-b2 receptor tyrosine kinase 4
Reaktivita Mouse, Rat, Human, Horse, Dog, Monkey, Chicken, Pig
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Imunochemie Yes
Synonyma antigenu Verb a e, p180erbB4, ERBB4, Tyrosine kinase type cell surface receptor HER4, C-erbB-4, Avian erythroblastic leukemia viral (verbb2) oncogene homolog 4
Identifikační číslo genu 2066
Formát Liquid
Křížová adsorbce No
Imunogen A synthetic peptide corresponding to 20 amino acids at internal region of human ERBB4.
Čištění Immunoaffinity chromatography
Skladovací pufr PBS (0,1% sodium azide)
Skladovací teplota Store at 4 °C. For long term storage store at – 80 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství