|
|
OBJEDNÁVKA
Produktová specifikace
Symbol antigenu | HLA-Class I |
Název antigenu | HLA-Class I |
Reaktivita | Bovine, Primates, Cat, Human |
Spojení | PE (Phycoerythrin) |
Klonovalita | Monoclonal |
Druh protilátky | Primary |
Klon | W6/32 |
Hostitel | Mouse |
Isotyp | IgG2a |
Flow cytometry | Yes |
Formát | Liquid |
Křížová adsorbce | No |
Imunogen | Native purified HLA-Class I from membrane of human tonsil cells. |
Skladovací pufr | PBS (0,2% BSA, 15 mM sodium azide) |
Skladovací teplota | Store in the dark at 4 °C. Do not freeze. Avoid prolonged exposure to light. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |