Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-HLA-Class I Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: W6/32]

Dodavatel: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against native HLA-Class I.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:300

Type: Primary
Antigen: HLA-Class I
Clonality: Monoclonal
Clone: W6/32
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Bovine, Cat, Human, Primates



Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 μg 50 µg ABNOMAB5083
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Symbol antigenu HLA-Class I
Název antigenu HLA-Class I
Reaktivita Human, Primates, Cat, Bovine
Spojení FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon W6/32
Hostitel Mouse
Isotyp IgG2a
Flow cytometry Yes
Formát Liquid
Křížová adsorbce No
Imunogen Native purified HLA-Class I from membrane of human tonsil cells.
Skladovací pufr PBS, pH 7,4 (15 mM sodium azide)
Skladovací teplota Store in the dark at 4 °C. Do not freeze. Avoid prolonged exposure to light. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství