Chcete se opět přihlásit?
Anti-TAB3 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant MAP3K7IP3.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 1:50-1:200
Type: Primary
Antigen: TAB3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 μl 100 µl ABNOPAB22722
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu TAB3
Název antigenu TGF-beta activated kinase 3
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
ImmunoChemistry Yes
Synonyma antigenu TGF-beta-activated kinase 1 and MAP3K7-binding protein 3, TAB3, MAP3K7IP3, TAB-3, NAP1, Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7-interacting protein 3
Gene ID 257397
Formát Liquid
Křížová adsorbce No
Imunogen Recombinant protein corresponding to amino acids of human MAP3K7IP3.
Čištění Antigen affinity purification
Sekvence QPKPPFSVNPVYITYTQPTGPSCTPSPSPRVIPNPTTVFKITVGRATTENLLNLVDQEERSAAPEPIQPISVIPGSGGEKGSHKYQRSSSSGSDDYA
Skladovací pufr PBS, pH 7,5 (40% glycerol, 0,02% sodium azide)
Skladovací teplota Store at 4 °C. For long term storage store at – 20 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství