Chcete se opět přihlásit?
Anti-CD40 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: HI40a]
Dodavatel: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against CD40a.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 20 μl in human blood cells 100 μl in whole blood or 10^6 cells in a suspension)
Type: Primary
Antigen: CD40
Clonality: Monoclonal
Clone: HI40a
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 Reactions 100 µg ABNOMAB5080
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu CD40
Název antigenu CD40 Molecule
Reaktivita Human
Spojení PE (Phycoerythrin)
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon HI40a
Hostitel Mouse
Isotyp IgG1
Průtoková cytometrie Yes
Synonyma antigenu TRAP, IMD3, AI326936, GP39, TNF receptor superfamily member 5, Bp50, p50, IGM, T-BAM, Tnfrsf5, HIGM1
Identifikační číslo genu 958
Formát Liquid
Křížová adsorbce No
Imunogen Human CD40a.
Skladovací pufr PBS (0,2% BSA, 15 mM sodium azide)
Skladovací teplota Store in the dark at 4 °C. Do not freeze. Avoid prolonged exposure to light. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT