Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-C1ORF141 Rabbit Polyclonal Antibody

Dodavatel: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant C1orf141.

Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 1:10-1:20

Type: Primary
Antigen: C1ORF141
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human



Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 μl 100 µl ABNOPAB22719
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Symbol antigenu C1orf141
Název antigenu Chromosome 1 open reading frame 141
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
ImmunoChemistry Yes
Gene ID 400757
Formát Liquid
Křížová adsorbce No
Imunogen Recombinant protein corresponding to amino acids of human C1orf141.
Čištění Antigen affinity purification
Sekvence NRSWNTLYNFSQNFSSLTKQFVGYLDKAVIHEMSAQTGKFERMFSAGKPTSIPTSSALPVKCYSKPFKYIYELNNVTPLDNLLNLS
Skladovací pufr PBS, pH 7,5 (40% glycerol, 0,02% sodium azide)
Skladovací teplota Store at 4 °C. For long term storage store at – 20 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství