Chcete se opět přihlásit?
Anti-TNFRSF10A Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: DR-4-02]
Dodavatel: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant TNFRSF10A.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 5 μg/ml
Type: Primary
Antigen: TNFRSF10A
Clonality: Monoclonal
Clone: DR-4-02
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 μg 100 µg ABNOMAB5077
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu TNFRSF10A
Název antigenu Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 10A
Reaktivita Human
Spojení PE (Phycoerythrin)
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon DR-4-02
Hostitel Mouse
Isotyp IgG1
Flow cytometry Yes
Synonyma antigenu CD261, DR4, APO2, TRAILR-1, TRAILR1
Gene ID 8797
Formát Liquid
Křížová adsorbce No
Imunogen Recombinant Fc fusion protein corresponding to extracellular region of TNFRSF10A.
Skladovací pufr PBS (0,2% BSA, 15 mM sodium azide)
Skladovací teplota Store in the dark at 4 °C. Do not freeze. Avoid prolonged exposure to light. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství