Chcete se opět přihlásit?
Ceny produktů v akci se v současné době na stránkách vwr.com nezobrazují správně – na tomto problému pracujeme.
Anti-PURH Mouse Monoclonal Antibody [clone: F38P7H9]
Dodavatel: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of ATIC.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 15 μg/ml
Type: Primary
Antigen: PURH
Clonality: Monoclonal
Clone: F38P7H9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Frog, Drosophila, Human, Mouse, Rat
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 μg 50 µg ABNOMAB7973
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu PURH
Název antigenu Bifunctional purine biosynthesis protein
Reaktivita Rat, Mouse, Frog, Drosophila, Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon F38P7H9
Hostitel Mouse
Isotyp IgG1
Western blot Yes
Imunochemie Yes
Synonyma antigenu ATIC, HEL-S-70p, AICARFT, AICAR, IMPCHASE
Identifikační číslo genu 471
Formát Liquid
Křížová adsorbce No
Imunogen A synthetic peptide (conjugated with ovalbumin) corresponding to human ATIC.
Skladovací pufr phosphate-buffered solution, pH 7,2 (0,09% sodium azide)
Skladovací teplota Store at 4 °C for three months. For long term storage store at – 20 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství