Chcete se opět přihlásit?
Anti-EDIL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of EDIL3.
Recommended Dilutions: Immunocytochemistry: 1:100; Immunofluorescence: 1:100; Western Blot: 2 μg/ml
Type: Primary
Antigen: EDIL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 μl 100 µg ABNOPAB15527
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu EDIL3
Název antigenu EGF-Like Repeats And Discoidin I-Like Domains 3
Reaktivita Human, Mouse
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Synonyma antigenu Developmental Endothelial Locus-1, Integrin-Binding Protein DEL1, Developmentally-Regulated Endothelial Cell Locus 1 Protein, DEL1
Počet aminokyselin 200 to 350
Gene ID 10085
Formát Liquid
Křížová adsorbce No
Imunogen A synthetic peptide corresponding to amino acids 200-350 of human EDIL3.
Skladovací pufr PBS (30% glycerol, 0,1% sodium azide)
Skladovací teplota Store at 4 °C for short term. For long term storage store at – 20 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství